Alternate Interference A for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2115-100ML
HONCE2115-100MLEA 623 EUR InStock
HONCE2115-100ML
Alternate Interference A for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité