Alternate Analytes B for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2117-100ML
HONCE2117-100MLEA 538 EUR InStock
HONCE2117-100ML
Alternate Analytes B for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl, 10 mg/L each of Ca, Fe, Mg, Si in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité