Interference check solution 2 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2119-100ML
HONCE2119-100MLEA 419 EUR InStock
HONCE2119-100ML
Interference check solution 2 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité