Échantillon de pointe standard I pour ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2127-100ML
HONCE2127-100MLEA 697 EUR InStock
HONCE2127-100ML
Échantillon de pointe standard I pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Matériau de référence certifié (CRM).
200 mg/L de Al, As, Ba, Se, Tl, 100 mg/L de Fe, 50 mg/L de Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn, 25 mg/L de Cu, 20 mg/L de Cr, 5 mg/L de Ag, Be, Cd dans HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité