Échantillon de pointe d'eau standard pour ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2128-100ML
HONCE2128-100MLEA 290 EUR InStock
HONCE2128-100ML
Échantillon de pointe d'eau standard pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Matériau de référence certifié (CRM).
500 mg/L Fe, 250 mg/L chacun de Ba, Zn, 100 mg/L chacun de Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V, 50 mg/L chacun de As, Pb, 25 mg/L chacun de Ag, Be, Cd, Se, Tl dans HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité