Echantillon de sol standard pour ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2129-100ML
HONCE2129-100MLEA 574 EUR InStock
HONCE2129-100ML
Echantillon de sol standard pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Matériau de référence certifié (CRM).
250 mg/L de Ba, Cr, Cu, Zn, 150 mg/L de V, 125 mg/L de Ni, 100 mg/L de Co, Pb, Sb, 50 mg/L d'As, Cd, 25 mg/L d'Ag, Be, Se, Tl dans HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité