Multi-element solution for ICP, (3 components)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2132-100ML
HONCE2132-100MLEA 303 EUR InStock
HONCE2132-100ML
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of K, Na, P in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité