Multi-element solution for ICP, (5 components)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2133-100ML
HONCE2133-100MLEA 382 EUR InStock
HONCE2133-100ML
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Mo, Sb, Sn, W, Zr in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité