Instrument calibration standard 3 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2150-100ML
HONCE2150-100MLEA 190 EUR InStock
HONCE2150-100ML
Instrument calibration standard 3 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité