TCLP Standard 1 for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2160-100ML
HONCE2160-100MLEA 307 EUR InStock
HONCE2160-100ML
TCLP Standard 1 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L Ba, 100 mg/L Hg, 25 mg/L each of Ag, As, Cr, Pb, 5 mg/L each of Cd, Se in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité