Selenium Solution for AA and ICP-OES, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2161-100ML
HONCE2161-100MLEA 215 EUR InStock
HONCE2161-100ML
Selenium Solution for AA and ICP-OES, Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L Selenium (Se) in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité