USP elemental impurities solution 1
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2162-100ML
HONCE2162-100MLEA 232 EUR InStock
HONCE2162-100ML
USP elemental impurities solution 1
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
2500 mg/kg each of Cu, Mn, 250 mg/kg each of Cr, Mo, Ni, V, 15 mg/kg each of As, Hg, 10 mg/kg Pb, 5 mg/kg Cd in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité