Trace Metals III for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2168-100ML
HONCE2168-100MLEA 400 EUR InStock
HONCE2168-100ML
Trace Metals III for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L each of Ba, Ca, Mo, Na, 100 mg/L each of K, Mg in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité