Alternate Metals I for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2169-100ML
HONCE2169-100MLEA 684 EUR InStock
HONCE2169-100ML
Alternate Metals I for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Al, Fe, V, 10 mg/L each of Co, Cu, Mn, Ni, Zn, 5 mg/L each of Be, Sb, Tl in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité