Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2174-100ML
HONCE2174-100MLEA 216 EUR InStock
HONCE2174-100ML
Multi-element solution 4 for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te in HCl 10%, HNO₃ 1%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité