Elan 9000/6100 setup stability masscal solution Hg for ICP
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2183-100ML
HONCE2183-100MLEA 290 EUR InStock
HONCE2183-100ML
Elan 9000/6100 setup stability masscal solution Hg for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Ce, Cd, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U in HNO₃ 1%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité