NexION AFT single-element solution
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2196-100ML
HONCE2196-100MLEA 120 EUR InStock
HONCE2196-100ML
NexION AFT single-element solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L Iron (Fe) in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité