NexION AFT multi-element solution
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E2197-100ML
HONCE2197-100MLEA 1080 EUR InStock
HONCE2197-100ML
NexION AFT multi-element solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité