Acetate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E3000-100ML
HONCE3000-100MLEA 0 EUR InStock
HONCE3000-100ML
Acetate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Étalons Étalons anioniques Standards d'acétate
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Collapse All
Désignation Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Acetate standard for IC 1000 mg/L H₂O Glass bottle 100 mL HONCE3000-100ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité