Diethanolamine Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E3015-100ML
HONCE3015-100MLEA 84.6 EUR InStock
HONCE3015-100ML
Diethanolamine Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'amine
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité