Lanthanum for AAS, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E4400-100ML
HONCE4400-100MLEA 231 EUR InStock
HONCE4400-100ML
Lanthanum for AAS, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité