Magnésium nitrate 20 g/L dans l'eau solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E4601-50ML
HONCE4601-50MLEA 236 EUR InStock
HONCE4601-50ML
Magnésium nitrate 20 g/L dans l'eau solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Magnesium nitrate solutions
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Formule: Mg(NO₃)₂
Densité: 1.01 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13446-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Matrix H₂O
Concentration Mg(NO₃)₂ 20,000 mg/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité