Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium (II) nitrate 5 g/L dans l'acide nitrique 1% solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

E4603-50ML
HONCE4603-50MLEA 306 EUR InStock
HONCE4603-50ML
Palladium (II) nitrate 5 g/L dans l'acide nitrique 1% solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Palladium (II) nitrate
Certified Reference Material, 5 g/L Pd(NO₃)₂ in 1% HNO₃

Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).


Formule: N₂O₆Pd
Densité: 1.01 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011169
Numéro CAS: 10102-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Matrix HNO₃ 1%
Concentration Pd(NO₃)₂ 5000 mg/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité