Acetonitrile : Eau (50:50) %, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
LC435-4
HONCLC435-4EA 1760 EUR InStock
HONCLC435-4
Acetonitrile : Eau (50:50) %, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Acetonitrile : Eau
LabReady™ Solvent Blends
  • Using custom blends not only helps you reduce waste through human error, but also cuts disposal costs for hazardous materials used during blend preparation
  • Honeywell Research Chemicals uses proprietary, closed-loop blending technology, which eliminates variation, ensuring your blends are as precise as possible
  • Honeywell LabReady Blends undergo full safety analyses, with a safety data sheet provided for every blended product
  • Honeywell’s high-precision blending technology reduces contamination and exposure during the blending process, helping to minimize environmental risk
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 203-466-5
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité