Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
LC441-2.5
HONCLC441-2.5EA 1340 EUR InStock
HONCLC441-2.5
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique, LabReady™, Mélange de solvants pour LC-MS, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Acétonitrile avec 0,1% (v/v) Acide formique
LabReady™ Solvent Blends
  • Using custom blends not only helps you reduce waste through human error, but also cuts disposal costs for hazardous materials used during blend preparation
  • Honeywell Research Chemicals uses proprietary, closed-loop blending technology, which eliminates variation, ensuring your blends are as precise as possible
  • Honeywell LabReady Blends undergo full safety analyses, with a safety data sheet provided for every blended product
  • Honeywell’s high-precision blending technology reduces contamination and exposure during the blending process, helping to minimize environmental risk
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.7767 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité