Analytical standard, Pirbuterol acetate, 010GFL, reference material, Honeywell Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
R1006-10MG
HONCR1006-10MGEA 160 EUR InStock
HONCR1006-10MG
Analytical standard, Pirbuterol acetate, 010GFL, reference material, Honeywell Fluka™
Étalons Étalons organiques
  • High quality organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité