Microcystin-LY- solution, 6-8 μg/mL in methanol Analytical standard, reference material, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
R1827-1ML
HONCR1827-1MLEA 649 EUR InStock
HONCR1827-1ML
Microcystin-LY- solution, 6-8 μg/mL in methanol Analytical standard, reference material, Fluka™
Étalons Étalons organiques
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité