Aflatoxin Mix 4-solution 2 µg/mL B1+G1 and 0.5 µg/mL B2+G2 in acetonitrile, Analytical standard, reference material, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
R1961-2ML
HONCR1961-2MLEA 391 EUR InStock
HONCR1961-2ML
Aflatoxin Mix 4-solution 2 µg/mL B1+G1 and 0.5 µg/mL B2+G2 in acetonitrile, Analytical standard, reference material, Fluka™
Étalons Étalons organiques
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité