Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP (max. 0,00002% Al), Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

13423.9025 13423-1KG 13423-4X5KG 13423-5KG 13423-25KG 13423-6X1KG
HONE13423.9025EA 0 EUR InStock
HONE13423.9025 13423-1KG 13423-4X5KG 13423-5KG 13423-25KG 13423-6X1KG
Sodium chlorure 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP (max. 0,00002% Al), Fluka™
Sodium chlorure


Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1.465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) test complying
Ferrocyanides complying
Nitrite (NO₂) complying
Phosphate (PO₄) Max. 25 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 100 ppm
Identity complying
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité