Acide fluorhydrique 50%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
17602-5L
HONE17602-5LEA 232 EUR InStock
HONE17602-5L
Acide fluorhydrique 50%
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité