Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
17741.5000
HONE17741.5000EA 0 EUR InStock
HONE17741.5000
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité