Gant Nitrile Made in France Coverfeel Care Sans Poudre Longueur 240mm, DM Classe I, EPI CAT III, Contact Alimentaire, Bleu, Taille XL 1 * 900 Pce
Fournisseur: KOLMI HOPEN
Gant Nitrile Made in France Coverfeel Care Sans Poudre Longueur 240mm, DM Classe I, EPI CAT III, Contact Alimentaire, Bleu, Taille XL 1 * 900 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gant Nitrile Made in France Coverfeel Care Sans Poudre Longueur 240mm, DM Classe I, EPI CAT III, Contact Alimentaire, Bleu, Taille XL 1 * 900 Pce HOPE1142-E 1 * 900 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou