Manchette de protection, en PP/PE, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
20.400
HOPE20.400EA 39.9 EUR InStock
HOPE20.400
Manchette de protection, en PP/PE, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces manchettes protectrices jetables en PP avec revêtement en PE protègent les bras des salissures.
  • Élastiquées
  • Sans latex
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements protégés
Idéales pour une utilisation dans les applications non dangereuses, comme le nettoyage, la maintenance et le traitement alimentaire.
Thickness: 10 µ
Weight: 35 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité