Blouse PP bleue ciel 40 Grs/m² - Sans poche - Col, poignets élastiqués - Fermeture ZIP - XL 1 * 50 Pce
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Blouse PP bleue ciel 40 Grs/m² - Sans poche - Col, poignets élastiqués - Fermeture ZIP - XL 1 * 50 Pce HOPE40.635/04 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou