Blouses pour visiteurs, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
50.001
HOPE50.001EA 218 EUR InStock
HOPE50.001
Blouses pour visiteurs, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces blouses jetables en PE protègent les visiteurs contre la contamination et permettent de respecter les normes d'hygiène sur les sites.
  • Avec fermeture par boutons-pression et capuche
  • Sans élastiques aux poignets et sans poches
  • Taille unique
  • Emballage individuel
Idéales pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et les environnements médicaux. Conviennent également aux applications de nettoyage et de maintenance.
Couleur : blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité