Overshoes Non woven, PP
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
H10020
HOPEH10020EA 205 EUR InStock
HOPEH10020
Overshoes Non woven, PP
Vêtements à usage unique
These non woven overshoes are made up of PP with Herringbone print sole.
  • Its polypropylene material is particularly used on smooth surfaces in dry environments
  • Its chevron patterns ensure grip on dry floors
Certifications: ISO 9001 manufacturing site.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité