Masques de protection respiratoire filtrants à usage unique, FFP2, OP-Air Pro®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
M52210-WH50
HOPEM52210-WH50EA 168 EUR InStock
HOPEM52210-WH50
Masques de protection respiratoire filtrants à usage unique, FFP2, OP-Air Pro®
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Conçus pour apporter une protection contre les maladies infectieuses à haut risque, ces demi-masques filtrants apportent une protection de classe FFP2 NR D contre les particules solides ou les aérosols aqueux.
  • EPI de catégorie III et Dispositif Médical de classe 1
  • Efficacité de filtration bactérienne (BFE) supérieure à 98%
  • À usage unique, non stériles
  • Soudage par ultrason
  • Élastiques auriculaires en synthétique
  • Exempts de latex
Ces masques à plis sont dotés d'une couche interne/externe en polypropylène filé-lié, avec un filtre en polypropylène soufflé-fondu. Une barette nasale en polypropylène et fer garantit un ajustage en toute sécurité. Les masques procurent 8 heures de protection efficace contre les particules et la poussière; ils peuvent également être employés comme protection contre des particules solides ou aérosols aqueux non toxiques.
Coloris: blanc.
Certifications: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. EN 14683:2014 Type IIR.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité