Compteur de salinité de poche, basé sur les normes CE, LAQUAtwin Salt-11
Fournisseur: HORIBA
3999960128
HORI3999960128EA 155 EUR InStock
HORI3999960128
Compteur de salinité de poche, basé sur les normes CE, LAQUAtwin Salt-11
Electrochemistry Meters Compteurs de salinité
Cet appareil de mesure étanche est équipé d'un capteur plan unique qui permet de réaliser des mesures directes, rapides et précises de micro-échantillons d'un volume de 0,12 ml. Ne nécessitant que quelques gouttes, le capteur n'a pas besoin d'être immergé dans l'échantillon.
  • Fonctions automatiques de changement de plage, de compensation de la température et de reconnaissance des étalons
  • Maintien automatique / auto stable
  • Boîtier en ABS durable et étanche, écran LCD avec rétroéclairage
  • Mise hors tension automatique après 30 minutes, indicateur de batterie faible
  • 400 heures d'autonomie (utilisation continue sans rétroéclairage)
  • Pas besoin d'étalonner l'appareil de mesure pour un bécher ou de mesurer un échantillon
  • Électrode remplaçable
Idéal pour mesurer le % de NaCl dans l'eau ou le sol.
Information de livraison: Livré avec un capteur S071, des étalons en solution de 0,5% et 5,0% NaCl (14 ml chacun), une solution de conditionnement (4 ml), 2 piles CR2032, une pipette compte-gouttes, un manuel d'instructions, un guide rapide et un étui de stockage. Électrode de rechange disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité