Solvent S-316 for oil extraction
Fournisseur: HORIBA
5200100690
HORI5200100690EA 966 EUR InStock
HORI5200100690
Solvent S-316 for oil extraction
Solvent S-316 for oil extraction
Numéro CAS: 9002-83-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité