Electric lab burner with regulator
Fournisseur: HORO DR ING HOFMAN GMBH
7001-7002-7003
HORO7001-7002-7003EA 1790 EUR InStock
HORO7001-7002-7003
Electric lab burner with regulator
Appareils chauffants Brûleurs électriques
Electric laboratory burner which can be operated as a 'stand alone' burner or with a glass support and/or power regulator.
  • Clean and odourless operation in regular atmosphere
  • No carbon black and no chemical reduction of the flame
  • Homogeneous heating without peaks or overheating
  • No risk of flames, explosions or danger due toxic gas
Base Ø: 125 mm
Height: 170 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité