Heating tapes, HBRC
Fournisseur: HORST GMBH
021404
HORS021404EA 0 EUR InStock
HORS021404
Heating tapes, HBRC
Appareils chauffants
Self­limiting heating tape is suitable for plastic pipes and plastic containers. It comes with an additional protective braid and humidity proof.
  • Nominal temperature 65 °C
  • With min. bending radius of 20 mm
Thickness: 5,5 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité