Tape, high temperature
Fournisseur: HORST GMBH
100102
HORS100102EA 51.5 EUR InStock
HORS100102
Tape, high temperature
Rubans adhésifs
This high quality adhesive tape is made from glass fabric with silicone adhesive and is suitable for the mounting of heating cables up to 200 °C.
  • Corresponds to class H (180 °C)
Length: 50,0 m
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité