Thermal insulation tapes
Fournisseur: HORST GMBH
100211
HORS100211EA 234 EUR InStock
HORS100211
Thermal insulation tapes
Rubans adhésifs
Soft and fleecy staple-fiber tape (BCTEX fabric tape), suitable for taping and insulating heated sections.
  • Maximum operating temperature up to 1000 °C
  • With 2 mm thickness
Length: 25,0 m
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité