Ordinateurs de laboratoire, Dell™
Fournisseur: LabService
906-0240EA 1290 EUR InStock
HPLCLSDE1AIO21 906-0240 906-0241 906-0220 906-0221 906-0226 906-0248 906-0227 906-0249 906-0222 906-0223 906-0246 906-0224 906-0225 906-0247 906-0251 906-0253 906-0254 906-0250 906-0215 906-0237 906-0238 906-0216 906-0239 906-0217 906-0218 906-0211 906-0234 906-0212 906-0213 906-0235 906-0257 906-0236 906-0214 906-0258 906-0219
Ordinateurs de laboratoire, Dell™
Ecrans d'ordinateur
PC equipment optimised for use with laboratory devices and software. Designed to meet laboratory conditions, ensuring necessary performance. Includes a wide range of accessories such as monitors and keyboards.
  • Pre-installed with Windows LTSC 10 or 11 to reduce downtime from frequent updates and increase stability
  • Compact footprint with integrated PC-monitor solutions
  • Pre-installed language packs
  • Keyboards with all common European language layouts
  • Compatible with main CDS (Chromatography Data Systems)
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité