Ninhydrine réactif kit (solution A: Ninhydrine 4% dans éther monométhylique de l'éthylène glycol, solution B: étain (II) chlorure 0,16% en solution aqueuse, tamponnée pH 5,5 (tampon acétate)) (for buffer PF)
Fournisseur: VWR Chemicals
HPLCNINKIT.EA 4070 EUR InStock
HPLCNINKIT.
Ninhydrine réactif kit (solution A: Ninhydrine 4% dans éther monométhylique de l'éthylène glycol, solution B: étain (II) chlorure 0,16% en solution aqueuse, tamponnée pH 5,5 (tampon acétate)) (for buffer PF)
Ninhydrine réactif kit
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité