Agitateurs magnétiques, Variomag Mobil et 600
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
50119110
HPLT50119110EA 3280 EUR InStock
HPLT50119110
Agitateurs magnétiques, Variomag Mobil et 600
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Ces agitateurs magnétiques à commande externe sont particulièrement adaptés à l'agitation des grands volumes et l'intégration dans des instruments et systèmes analytiques.
  • Rugged construction with stainless steel housing, units can be cleaned under running water
  • Safety features include overload protection, quick-stop function which stops drive within three seconds and adjustable automatic start up for safe stirrer acceleration
  • Can be used at −10 to +56 °C (100% relative humidity)
  • Telemodul 80 M control unit allows speed to be adjusted between 100 to 1000 min⁻¹ and ensures constant speed even during viscosity changes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65.
The powerful Telemodul 40 M controller equips Mobil 200 and Mobil 600 stirrers for the most demanding mixing tasks. The Telemodul 80 M controller offers all the functionality of the Telemodul 40 M, with power output boosted to 80 W for more demanding stirring tasks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité