Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50119118
HPLT50119118EA 415 EUR InStock
HPLT50119118
Cimarec™ VARIOMAG® i Telemodul Controller
Agitateurs Outils d'agitation
Save space with Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul controllers, including Micro, Mini, Compact and Maxi stirrers.
  • Provide stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids
  • Recommended for single point stirring up to 250 ml
Informations de commande: Order as replacement controller only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité