Aiguilles de sécurité, HENKE-JECT®
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
8300020446
HSWA8300020446EA 41.7 EUR InStock
HSWA8300020446
Aiguilles de sécurité, HENKE-JECT®
Aiguilles pour seringues
Ces aiguilles de sécurité sont compatibles avec les seringues HENKE-JECT®, ainsi que toutes les autres seringues avec embouts Luer et Luer Lock conformément à la norme ISO 594.
  • Le mécanisme de sécurité fait partie intégrante de l'aiguille
  • Un clic sonore indique l'activation de la sécurité
  • Activation d'une seule main
Certifications: Certifications: Conformes à la directive européenne 2010/32/EU et TRBA 250.
Collapse All
Jauge Longueur Ø ext. Type Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
21 120 mm 0,80 mm Non sterile 100 HSWA8300020446
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité