Sodium borate solution 5 g/dl dans l'eau déionisée
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ500
HT1002-100ML
HT1002-100MLEA 107 EUR InStock
HT1002-100ML
Sodium borate solution 5 g/dl dans l'eau déionisée
Sodium borate solutions
Kit component in the silver stain kit.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2a8d54127ab610f28058d50e13f8918bcca51e&vid=89457ba363328f5847fa6cbbf0cb8345cc17200e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity)
Essentially free of particles/precipitate
Clear
Performance
When using Sigma-Aldrich Procedure No. HT100, fungi organisms stain purplish-brown to black
Conforms
pH 8.9 - 9.6
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité