Silver methenamine
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
HT1003-6VL
HT1003-6VLEA 294 EUR InStock
HT1003-6VL
Silver methenamine
Silver methenamine
Intended for use in the silver stain (modified GMS) procedure.
Formule: C₆H₁₂AgN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00284609
Numéro CAS: 37604-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Light Grey
Appearance (Form) Powder
Performance Conforms
24 months When using Sigma-Aldrich Procedure No. HT100, fungi organisms stain purplish-brown to black
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité